Fontos dokumentumok
Z663905
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
vial top label for 1.0 - 2.0 mL vial/tube, writing surface diam. 12.70 mm, yellow Nylon
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
Anyagok
yellow Nylon
kiszerelés
roll of 500 labels
gyártó/kereskedő neve
Brady PTL-83-499YL
elérhetőség
available only in EU
írófelület átmérő
12.70 mm
Jogi információk
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)