Fontos dokumentumok
Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
material
orange vinyl
kiszerelés
roll of 15 m
gyártó/kereskedő neve
Brady PTL-42-439-OR
elérhetőség
available only in EU
Sz × H
25.40 mm × 15 m
Jogi információk
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.