Z327581
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 100 mL, blue graduations
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
subdivision 1 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
100 mL
H
250 mm
szín
blue graduations
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.