Z326682
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 5,000 mL, accuracy: 1.2 mL, neck joint: ST/NS 34/35
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
wide-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS neck34/35
leírás
calibrated to contain (TC, IN)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
5,000 mL, accuracy: 1.2 mL
kapacitás
5000 mL
Általános leírás
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.