Fontos dokumentumok
Z325325
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL, two marks
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
AR-Glas®
leírás
partial delivery
Jellemzők
class AS
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 29727
hangerőmérési tartomány
5 mL, accuracy: 0.015 mL
kapacitás
5 mL
Általános leírás
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Egyéb megjegyzések
BR29727 (India)
Jogi információk
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.