Merck
WPB01416WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Filter Bag
2041 mL capacity(69 oz)
Szinonimák:
Blender Filter Bag, Homogenizer Filter Bag, Nasco B01416WA, homogenizer sample bags, sample bag, sample receptacle, sample storage bag
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.35
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
sterilitás
sterile
Jellemzők
filter 330 μm
kiszerelés
pkg of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Whirl-Pak® B01416WA
kapacitás
2041 mL × 69 oz
2041 mL capacity(69 oz)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
These special bags contain a third middle layer of finely perforated polyethylene, which filters out the solids in the sample when used in a homogenizer blender. Bags feature a filter layer of finely perforated polyethylene, to separate the liquid and solids, allowing for easy pipetting of the sample. The filter is sealed into the perimeter of the bag on the sides and bottom, allowing the sample to be placed in the bag on either side. The liquid will transfer through the filter, but the solids stay on one side.
Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times. Volume and dimensions are approximate; bags should not be used at temperatures above 180° F, 82° C. Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen - careful handling required after freezing. All bags are sterilized after manufacturing.
Jogi információk
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)