Fontos dokumentumok
WH0002294M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXF1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FKHL5, Anti-FREAC1, Anti-MGC105125, Anti-forkhead box F1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
klón:
3D1, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOXF1(2294)
Related Categories
Általános leírás
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the regulation of pulmonary genes as well as embryonic development. (provided by RefSeq)
Immunogén
FOXF1 (NP_001442, 251 a.a. ~ 353 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AALNSGASYIKQQPLSPCNPAANPLSGSLSTHSLEQPYLHQNSHNAPAELQGIPRYHSQSPSMCDRKEFVFSFNAMASSSMHSAGGGSYYHQQVTYQDIKPCV
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)