WH0000127M1
Monoclonal Anti-ADH4 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ADH2, Anti-alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide
About This Item
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADH4(127)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
SVIDSKFEGLAFPVIVGHEAAGIVESIGPGVTNVKPGDKVIPLYAPLCRKCKFCLSPLTNLCGKISNLKSPASDQQLMEDKTSRFTCKGKPVYHFFGTS