V9886
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 1 mL, natural cap, vial type, id field, support rim, Internal thread
Szinonimák:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
conical bottom (self-standing)
polypropylene tube
sterilitás
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
Jellemzők
vial type id field, support rim
Internal thread
kiszerelés
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 123263
parameter
-196 °C min. temp.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kupakátmérő
12.6 mm
kapacitás
1 mL
cső átmérő
12.5 mm
szín
natural cap