Fontos dokumentumok
SRP5319
PI3K (p110-α/p55-γ), active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
p110-alpha, p55-gamma
About This Item
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
termékcsalád
PRECISIO®
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
11.2-16.8 nmol/min·mg
molekulatömeg
~111 kDa (p110α)
~61 kDa (p85γ)
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Általános leírás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1