Merck
SML3909
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(Benzylamino)pyrimido[4,5-c]quinoline-8-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H14N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
SGC-CK2-2 is a highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor (IC50 = 3 nM/CK2α and <1 nM/CK2α by enzyme assay; CK2α/CK2α′ IC50 = 920/200 nM by cellular NanoBRET; genomewide by DiscoverX scanMAX panel at 1 μM). SGC-CK2-2 effectively inhibits CK2 downstream signaling in MDA-MB-231 cells (AKT pS129 IC50 ~5 μM post 24h) without cytotoxicity (up to 10 μM & 48h).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Discovery of a Potent and Selective Naphthyridine-Based Chemical Probe for Casein Kinase 2
ACS Medicinal Chemistry Letters, 14(4), 432-441 (2023)