Fontos dokumentumok
SML0603
Sigma-Aldrich
Lixivaptan
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
N-[3-Chloro-4-(5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-10(11H)-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methylbenzamide, VPA 985, WAY-VPA 985
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H21ClFN3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
473.93
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
leírás
4% w/w in ethyl acetate
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)C)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)N3Cc4[n](ccc4)Cc5c3cccc5)Cl
InChI
1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPHTXRNHTVLQED-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homoeostasis and is important in renal hemodynamic alterations, water retention, and cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF). Lixivaptan is an AVP V2-receptor selective antagonist that increases water excretion and normalizes serum sodium levels. Lixivaptan has been in clinical trials for hyponatremia associated with heart failure.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Sigma-Aldrich offers many products related to vasopressin and oxytocin receptors for your research needs.