Fontos dokumentumok
SMB01037
Robustaside D
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
4-hydroxyphenyl 6-O-[(2E)-3-(1-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yl)prop-2-enoyl]-beta-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
molekulatömeg
434.39
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3