Merck
SMB00210
Sigma-Aldrich
Mearnsitrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H22O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
478.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1c(O)cc(cc1O)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O)cc4O2
InChI
1S/C22H22O12/c1-7-15(27)17(29)18(30)22(32-7)34-21-16(28)14-10(24)5-9(23)6-13(14)33-19(21)8-3-11(25)20(31-2)12(26)4-8/h3-7,15,17-18,22-27,29-30H,1-2H3/t7-,15-,17+,18+,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAQNISJXKDSYJD-DHWIRCOFSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)