molekulatömeg
~626 g/mol
ε (extinkciós együttható)
33000 at 404 nm
abszorbancia arány
A280/404 nm 0.7
fluoreszcencia
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 430 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
alkalmasság
suitable for fluorescence
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)