Fontos dokumentumok
SBP4779
Sigma-Aldrich
IL-34 (AB1) Blocking Peptide for PRS4779
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
200 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the amino terminus of human IL-34
Alkalmazás
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Kapcsolódás
This peptide blocks the action of antibody PRS4779.