Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5702542
Sigma-Aldrich
Anti-GLP-1 Antibody, clone 1R1J8, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
GLP-1, GLP1, GLP2, GRPP
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
1R1J8, monoclonal
application:
IF
IHC
faj reaktivitás:
rat, mouse
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
1R1J8, monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
rat, mouse
koncentráció
0.8 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
RAQDFVQWLMNTKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGS
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GCG(2641)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is actually a preproprotein that is cleaved into four distinct mature peptides. One of these, glucagon, is a pancreatic hormone that counteracts the glucose-lowering action of insulin by stimulating glycogenolysis and gluconeogenesis. Glucagon is a ligand for a specific G-protein linked receptor whose signalling pathway controls cell proliferation. Two of the other peptides are secreted from gut endocrine cells and promote nutrient absorption through distinct mechanisms. Finally, the fourth peptide is similar to glicentin, an active enteroglucagon. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human GLP-1 (P01275).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
IHC, IF/ICC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)