Fontos dokumentumok
SAB5701065
Sigma-Aldrich
Anti-S1PR3 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
0.41 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S1PR3(1903)
Általános leírás
This gene encodes a member of the EDG family of receptors, which are G protein-coupled receptors. This protein has been identified as a functional receptor for sphingosine 1-phosphate and likely contributes to the regulation of angiogenesis and vascular endothelial cell function. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human S1PR3
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1