Fontos dokumentumok
SAB5700714
Sigma-Aldrich
Anti-KIAA1524 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CIP2A, KIAA1524, p90
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
102
84
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
0.92 mg/ml
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 681-905 of human KIAA1524 (NP_065941.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1