Fontos dokumentumok
SAB5700220
Sigma-Aldrich
Anti-HPRT1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
HGPRT, HPRT, HPRT1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
WB
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
24
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
3.81 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HPRT1(3251)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a transferase, which catalyzes conversion of hypoxanthine to inosine monophosphate and guanine to guanosine monophosphate via transfer of the 5-phosphoribosyl group from 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate. This enzyme plays a central role in the generation of purine nucleotides through the purine salvage pathway. Mutations in this gene result in Lesch-Nyhan syndrome or gout.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-218 of human HPRT1 (NP_000185.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)