Fontos dokumentumok
SAB5300100
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FER antibody produced in mouse
clone 5D2C4, ascites fluid
Szinonimák:
FER, TYK3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5D2C4, monoclonal
molekulatömeg
95 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FER(2241)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human FER expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against FER
Fizikai forma
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3