SAB5200077
Monoclonal Anti-KCNB1 antibody produced in mouse
clone S89-34, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-DRK1PC, Anti-Kcnb1, Anti-Kcr1-1, Anti-Kv2.1, Anti-Kv2.1, S89-34, Anti-Shab
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S89-34, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 105-125 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Kcnb1(25736)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1