Fontos dokumentumok
SAB4600098
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 594 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
donkey
Minőségi szint
konjugátum
CF™ 594 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluoreszcencia
λex 593 nm; λem 614 nm
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2