Fontos dokumentumok
SAB4502835
Sigma-Aldrich
Anti-SOX12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
sox12, sox12 protein, sox22, sox22 protein, sry (sex determining region y)-box 12
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, human
citations:
3
technika/technikák:
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 34 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOX12(6666)
Related Categories
Általános leírás
Anti-SOX12 Antibody detects endogenous levels of total SOX12 protein.
Immunogén
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SOX12.
Immunogen Range: 71-120
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gang Wang et al.
Oncology letters, 20(6), 389-389 (2020-11-17)
Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignant type of tumor worldwide. Neurensin-2 (NRSN2) is a small neuronal membrane protein associated with tumorigenesis. Therefore, the present study aimed to investigate the association between NRSN2 and CRC, and further examined
Feng Du et al.
Cell death & disease, 10(3), 239-239 (2019-03-13)
The sex-determining region Y (SRY)-box (SOX) family has a crucial role in carcinogenesis and cancer progression. However, the role of SOX12 and the mechanism by which it is dysregulated in colorectal cancer (CRC) remain unclear. Here we analyzed SOX12 expression
Chunguang Li et al.
Oncology reports, 45(1), 129-138 (2021-01-09)
As a crucial transcription factor, sex‑determining region Y box 12 (SOX12) is closely related with tumorigenesis and malignant transformation in various malignant tumor types. To date, the specific function of SOX12 in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) has remained largely