Merck
SAB4502537
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB1IP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Cyclin-B1-interacting protein 1, E3 ubiquitin-protein ligase CCNB1IP1, Human enhancer of invasion 10
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 31 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CIP1(57820)
Általános leírás
Anti-CCNB1IP1 Antibody detects endogenous levels of total CCNB1IP1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CCNB1IP1.
Immunogen Range: 201-250
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg