Fontos dokumentumok
SAB4502475
Sigma-Aldrich
Anti-PTEN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
MMAC1, Mutated in multiple advanced cancers 1, Protein-tyrosine phosphatase PTEN, TEP1, phosphatase and tensin homolog gene
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 47 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTEN(5728)
Általános leírás
Anti-PTEN Antibody detects endogenous levels of total PTEN protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PTEN.
Immunogen Range: 366-395
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg