SAB4501060
Anti-GAB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
GRB2-associated binder 1, GRB2-associated-binding protein 1, growth factor receptor bound protein 2-associated protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 76 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAB1(2549)
Általános leírás
Immunogen
Immunogen Range: 644-674
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg