Fontos dokumentumok
SAB4500399
Sigma-Aldrich
Anti-ADH7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Alcohol dehydrogenase class 4 mu/sigma chain, Alcohol dehydrogenase class IV mu/sigma chain, Gastric alcohol dehydrogenase, Retinol dehydrogenase
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 40 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADH7(131)
Related Categories
Általános leírás
Anti-ADH7 Antibody detects endogenous levels of total ADH7 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ADH7.
Immunogen Range: 211-260
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg