SAB4300374
Anti-MAPT (Ab-181) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-DDPAC antibody produced in rabbit, Anti-FLJ31424 antibody produced in rabbit, Anti-FTDP-17 antibody produced in rabbit, Anti-MAPTL antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein tau antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~48 kDa
~62 kDa
~78 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(P-K-T-P-P)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)