Fontos dokumentumok
SAB4200398
Anti-TFRC antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-CD71, Anti-TFR, Anti-TFR1, Anti-TR, Anti-TRFR, Anti-Transferrin receptor (p90, CD71), Anti-Transferrin receptor protein 1, Anti-p90, AntiT9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~90 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS and mouse Neuro-2a cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TFRC(7037)
mouse ... Tfrc(22042)
rat ... Tfrc(64678)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)