Fontos dokumentumok
SAB3701250
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG F(ab′)2, highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
ALP, Alk Phos
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1.4 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), Anti-Rabbit Serum, Human IgG, Human IgG F(ab′)2 and Human Serum. No reaction was observed against Human IgG F(c) or Mouse Serum Proteins.
Immunogén
Human IgG F(ab′)2 fragment
Fizikai tulajdonságok
Antibody format: IgG
Fizikai forma
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marina R Alexander et al.
Journal of virology, 89(11), 5981-5995 (2015-03-27)
When HIV-1 vaccine candidates that include soluble envelope glycoproteins (Env) are tested in humans and other species, the resulting antibody responses to Env are sifted for correlates of protection or risk. One frequently used assay measures the reduction in antibody