Fontos dokumentumok
SAB3700756
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgA (α-chain specific)-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
TRITC
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
rhodamine conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
monkey
technika/technikák
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Monkey IgA coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Monkey IgA and Monkey Serum. No reaction was observed against Monkey IgG or Monkey IgM. Specificity was confirmed by ELISA at less than 1% cross reactivity against other Monkey heavy or light chain isotypes.
Immunogen
Monkey IgA alpha heavy chain
Fizikai tulajdonságok
Antibody format: IgG
Fizikai forma
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Feloldás
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3