Fontos dokumentumok
SAB3501272
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
virus (Sin Nombre virus)
citations:
technika/technikák:
ELISA: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
virus (Sin Nombre virus)
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Sin Nombre virus ... SNVsMgp1(2654026)
Általános leírás
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Hantavirus glycoprotein precursor (GPC) is posttranslationally cleaved into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). The G1 glycoprotein is is thought to be degraded by the host autophagy machinery, and this autophagic clearance is required for efficient virus repliaction.
Immunogén
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Sin Nombre virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 1.
Alkalmazás
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody can detect 10ng Sin Nombre virus glycoprotein 1 peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Fizikai forma
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)