Fontos dokumentumok
SAB3500336
Sigma-Aldrich
Anti-BAD antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Bcl-2-like 8
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
citations:
2
technika/technikák:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BAD(572)
Immunogén
Bad antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human Bad.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500336.
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yuichi Sawaguchi et al.
Anticancer research, 37(8), 4051-4057 (2017-07-26)
The serine/threonine Pim kinases are overexpressed in various types of solid carcinomas and hematological malignancies, and contribute to regulating cell-cycle progression and cell survival. The aim of this study was to discover a novel pan-Pim kinases inhibitor with potent anti-proliferative
Yuichi Sawaguchi et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 672536-672536 (2021-05-21)
Pim kinases are overexpressed in various types of hematological malignancies and solid carcinomas, and promote cell proliferation and survival. Here in this study, we investigated the preclinical profile of novel pan-Pim kinase inhibitors with imidazopyridazine and thiazolidinedione structure. Imidazopyridazine-thiazolidinediones inhibited