SAB2501370
Anti-SNAI1 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-SLUGH2, Anti-SNA, Anti-SNAH, Anti-dJ710H13.1, Snail homolog 1 (Drosophila)
About This Item
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNAI1(6615)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2