Fontos dokumentumok
SAB2500585
Sigma-Aldrich
Anti-LASS3/CERS3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CerS3, Anti-Ceramide synthase 3, Anti-LAG1 homolog, Anti-MGC27091
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LASS3(204219)
Immunogen
Peptide with sequence C-RAERHLIPNGQHGH from the C Terminus of the protein sequence according to NP_849164.2.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2