SAB2108515
Anti-TWIST1
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti- ACS3, Anti- BPES2, Anti- BPES3, Anti- CRS1, Anti-SCS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
21 kDa
faj reaktivitás
bovine, mouse, rat, horse, pig, human
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
elérési szám
NM_000474
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TWIST1(7291)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)