SAB2105749
Anti-ATXN3, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AT3, Anti-ATX3, Anti-JOS, Anti-MJD, Anti-MJD1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
41 kDa
faj reaktivitás
human, bovine, mouse, guinea pig, sheep, horse, dog, rat
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ATXN3(4287)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)