SAB2100822
Anti-FLI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-EWSR2, Anti-Friend leukemia virus integration 1, Anti-SIC-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
51 kDa
faj reaktivitás
dog, human, rabbit, guinea pig, bovine
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FLI1(2313)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3