Fontos dokumentumok
SAB1411161
Sigma-Aldrich
Anti-CADM3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
BIgR, FLJ10698, IGSF4B, NECL1, Necl-1, TSLL1, synCAM3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 43.3 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CADM3(57863)
Általános leírás
IGSF4B is a brain-specific protein related to the calcium-independent cell-cell adhesion molecules known as nectins (see PVRL3; MIM 607147) (Kakunaga et al., 2005 [PubMed 15741237]).[supplied by OMIM
Immunogén
CADM3 (AAH33819.1, 1 a.a. ~ 398 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGAPAASLLLLLLLFACCWAPGGANLSQDDSQPWTSDETVVAGGTVVLKCQVKDHEDSSLQWSNPAQQTLYFGEKRALRDNRIQLVTSTPHELSISISNVALADEGEYTCSIFTMPVRTAKSLVTVLGIPQKPIITGYKSSLREKDTATLNCQSSGSKPAARLTWRKGDQELHGEPTRIQEDPNGKTFTVSSSVTFQVTREDDGASIVCSVNHESLKGADRSTSQRIEVLYTPTAMIRPDPPHPREGQKLLLHCEGRGNPVPQQYLWEKEGSVPPLKMTQESALIFPFLNKSDSGTYGCTATSNMGSYKAYYTLNVNDPSPVPSSSSTYHAIIGGIVAFIVFLLLIMLIFLGHYLIRHKGTYLTHEAKGSDDAPDADTAIINAEGGQSGGDDKKEYFI
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Madison Catalanotto et al.
Translational oncology, 39, 101837-101837 (2023-11-21)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a developmental program that consists of the loss of epithelial features concomitant with the acquisition of mesenchymal features. Activation of EMT in cancer facilitates the acquisition of aggressive traits and cancer invasion. EMT plasticity (EMP), the