Fontos dokumentumok
SAB1406373
Sigma-Aldrich
Anti-RARRES2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CHEMERIN, HP10433, TIG2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~18.6 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RARRES2(5919)
Általános leírás
This gene encodes a secreted chemotactic protein that initiates chemotaxis via the ChemR23 G protein-coupled seven-transmembrane domain ligand. Expression of this gene is upregulated by the synthetic retinoid tazarotene and occurs in a wide variety of tissues. The active protein has several roles, including that as an adipokine, and is truncated on both termini from the proprotein. (provided by RefSeq)
Immunogén
RARRES2 (NP_002880.1, 1 a.a. ~ 163 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRRLLIPLALWLGAVGVGVAELTEAQRRGLQVALEEFHKHPPVQWAFQETSVESAVDTPFPAGIFVRLEFKLQQTSCRKRDWKKPECKVRPNGRKRKCLACIKLGSEDKVLGRLVHCPIETQVLREAEEHQETQCLRVQRAGEDPHSFYFPGQFAFSKALPRS
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chemerin activates chemerin-like receptor 1 (CMKLR1) and stimulates chemotaxis in macrophages, natural killer cells and immature dendritic cells. It is also involved in the activation of extracellular signal-regulated kinases, stimulation of blood vessel formation, migration and invasion.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Association of Serum Chemerin Levels with Acute Ischemic Stroke and Carotid Artery Atherosclerosis in a Chinese Population.
Zhao D
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 21, 3121-3128 (2015)