Fontos dokumentumok
SAB1306113
Sigma-Aldrich
ANTI-PPARGC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
LEM6, PGC1, PGC1A, PPARGC1, PPARGC1A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
91027 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide