Fontos dokumentumok
RAB0740
Sigma-Aldrich
Human THBS1 / Thrombospondin-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 ng/mL
standard curve range: 8.19-2000 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... THBS1(7057)
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Thrombospondin 1.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hailing Xia et al.
Environmental research, 193, 110467-110467 (2020-11-17)
Malignant mesothelioma (MM) is an aggressive cancer linked to asbestos exposure. Its poor prognosis makes early diagnosis extremely important, which would provide an opportunity for early treatment and potentially changing outcomes. This study aimed to explore the underlying mechanisms of
Norifumi Urao et al.
Human molecular genetics, 26(24), 4951-4960 (2017-12-06)
The purpose of this study was to determine whether thrombospondin (TSP)-1 promotes macrophage activity and disease progression in dysferlinopathy. First, we found that levels of TSP-1 are elevated in blood of non-ambulant dysferlinopathy patients compared with ambulant patients and healthy
Laetitia Cicchelero et al.
Cancer letters, 400, 205-218 (2016-10-22)
The immunological, anti-angiogenic and clinical effects of metronomic cyclophosphamide and 3 consecutive intratumoral interleukin (IL)-12 gene therapy (electrogene therapy (EGT)) treatments were evaluated in 6 dogs with spontaneous cancer. In all dogs, a decrease in peripheral leukocytes 2 days after
Ruby Maharjan et al.
Pharmaceutics, 11(7) (2019-07-25)
Metronomic chemotherapy (MCT) is defined as the frequent administration of low-dose chemotherapeutics, without long drug-free periods, with the exertion of antitumor activity exclusively through anti-angiogenic mechanisms. In this study, we have developed an orally available formulation of pemetrexed (PMX) for
Dong Hyun Kim et al.
Scientific reports, 8(1), 354-354 (2018-01-13)
Alzheimer's disease (AD) is an incurable neurodegenerative disease characterised clinically by learning and memory impairments. Amyloid beta (Aβ) peptide-induced synaptic dysfunction is a pathological process associated with early-stage AD. Here, we show that paracrine action of human umbilical cord blood-derived-mesenchymal