Fontos dokumentumok
RAB0728
Sigma-Aldrich
Human PRSS8 / Prostasin ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PRSS8(5652)
Általános leírás
The PRSS8 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Prostasin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E S Kolegova et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 167(3), 393-395 (2019-07-28)
We studied the expression of mRNA and the level of CAP1 (adenylate cyclase-associated protein 1) and cofilin proteins in the tissues of patients with non-small cell lung cancer. The expression of mRNA and the level of CAP1 in tumor tissue
Francois Brial et al.
Cell reports, 30(7), 2306-2320 (2020-02-23)
Exposure to natural metabolites contributes to the risk of cardiometabolic diseases (CMDs). Through metabolome profiling, we identify the inverse correlation between serum concentrations of 4-cresol and type 2 diabetes. The chronic administration of non-toxic doses of 4-cresol in complementary preclinical