Fontos dokumentumok
RAB0195
Sigma-Aldrich
Human VEGF R3 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant, urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FLT4(2324)
Általános leírás
The Human VEGF R3 (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human VEGF R3 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human VEGFR3
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sven Knaack et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 102(10), 3500-3511 (2013-11-02)
Bone regeneration using tissue engineered constructs requires strategies to effectively stimulate vascularization within such a construct that is crucial for its supply and integration with the host tissue. In this work, porous scaffolds of a collagen/hydroxyapatite nanocomposite were modified with
Teagan J Walter et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 306(10), G849-G862 (2014-03-22)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is crucial for vascular development in several organs. However, the specific contribution of epithelial-VEGF signaling in the liver has not been tested. We used a mouse model to specifically delete Vegf from the liver epithelial
Satoshi Kinoshita et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3461-3467 (2014-05-16)
To examine the expression of VEGF in extranodal marginal zone B-cell lymphoma (EMZL) and reactive lymphoid hyperplasia (RLH) of human ocular adnexa, and analyze the correlation with the intratumoral microvessel density (MVD). Twenty-two EMZL and 16 RLH tissues were examined
Alexa Klettner et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 252(10), 1593-1598 (2014-07-23)
Anti-VEGF treatment is the therapy of choice in age-related macular degeneration and is also applied in diabetic macular edema or retinal vein occlusion. Recently, aflibercept has been approved for therapeutic use. In this study, we investigate the efficacy of aflibercept
Fumitaka Shimizu et al.
PloS one, 9(3), e92872-e92872 (2014-04-02)
Pathological destruction of blood-brain barrier (BBB) has been thought to be the initial key event in the process of developing multiple sclerosis (MS). The purpose of the present study was to clarify the possible molecular mechanisms responsible for the malfunction