Fontos dokumentumok
R1903
RS 102895 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1′-[2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-peperidin]-2(1H)-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
426.86 g/mol
kiszerelés
pkg of 5 mg
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
20-25°C
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1ccc(CCN2CCC3(CC2)OC(=O)Nc4ccccc34)cc1
InChI
1S/C21H21F3N2O2.ClH/c22-21(23,24)16-7-5-15(6-8-16)9-12-26-13-10-20(11-14-26)17-3-1-2-4-18(17)25-19(27)28-20;/h1-8H,9-14H2,(H,25,27);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRRISOFSWVKYBF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)