Fontos dokumentumok
PURDR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Szinonimák:
Dialyzers, High through put dialysis tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.24
kiszerelés
pack of 1 ea
Általános leírás
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Jogi információk
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)