Merck
P5874
Sigma-Aldrich
PTACH
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
Cpd 51, S-[6-(4-Phenyl-2-thiazolylcarbamoyl)hexyl] thioisobutyrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H26N2O2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: 26 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(=O)SCCCCCCC(=O)Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O2S2/c1-15(2)19(24)25-13-9-4-3-8-12-18(23)22-20-21-17(14-26-20)16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,14-15H,3-4,8-9,12-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDYDGUOQFUQOGE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
HDAC inhibitor; more potent than the majority of HDAC inhibitors except for SAHA (gold standard).
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Minghui Wang et al.
Neuron, 109(2), 257-272 (2020-11-26)
To identify the molecular mechanisms and novel therapeutic targets of late-onset Alzheimer's Disease (LOAD), we performed an integrative network analysis of multi-omics profiling of four cortical areas across 364 donors with varying cognitive and neuropathological phenotypes. Our analyses revealed thousands
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.