MTCP81001S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Szinonimák:
reagent dish, reagent holder
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121522
NACRES:
NB.12
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 100 ea (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
MTC™ Bio P8100-1S
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Reservoir, 100ml sterile , Individually wrapped, 100/cs
Tulajdonságok és előnyök
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)