Fontos dokumentumok
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Szinonimák:
gel processing box lid
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.15
material
polystyrene
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio B1300-8BK
H × Sz × Ma
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Általános leírás
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
Alkalmazás
Novex Mini Gels
Tulajdonságok és előnyök
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)